Documentos Principais
ENA946831841
Enamine
1-bromo-3-(chloromethoxy)propane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.46
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-(chloromethoxy)propane
Inchi Code
1S/C4H8BrClO/c5-2-1-3-7-4-6/h1-4H2
chave InChI
UMGFNULODFNOJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314733
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314733
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)