Documentos Principais
ENA946831621
Enamine
3-methoxypiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.65
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxypiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-11-7(6(9)10)3-2-4-8-5-7;/h8H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
chave InChI
VIDBCGZNAUTUGT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366423
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366423
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)