Documentos Principais
ENA769517619
Enamine
(1-methylazetidin-2-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Iupac Name
(1-methyl-2-azetidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(6)4-7/h5,7H,2-4H2,1H3
chave InChI
ODRFPWJCWBQAJR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373660
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)