Documentos Principais
ENA769517441
Enamine
(5,5-dimethyloxan-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.69
Número MDL:
Iupac Name
(5,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)4-3-7(5-9)10-6-8;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
chave InChI
XZXGMXSIUICTPT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373586
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373586
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)