Documentos Principais
ENA769508619
Enamine
2-chloro-4-(4-fluoro-3-methylphenoxy)benzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
264.68
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(4-fluoro-3-methylphenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10ClFO2/c1-9-6-11(4-5-14(9)16)18-12-3-2-10(8-17)13(15)7-12/h2-8H,1H3
chave InChI
NNGFZNFKJLYWBE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373389
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373389
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)