Documentos Principais
ENA769508227
Enamine
rac-(3aR,6aS)-2-benzyl-octahydrocyclopenta[c]pyrrol-4-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.3
Número MDL:
Iupac Name
(3aR,6aS)-2-benzylhexahydrocyclopenta[c]pyrrol-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C14H17NO/c16-14-7-6-12-9-15(10-13(12)14)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2/t12-,13+/m1/s1
chave InChI
DLTLETIGPVMJIX-OLZOCXBDSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370684
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370684
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)