Documentos Principais
ENA769508181
Enamine
2-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
267.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O2/c14-10-5-11(15)7-12(6-10)17-13-4-2-1-3-9(13)8-16/h1-8H
chave InChI
AYUDUXSMMBFRCO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370573
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370573
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)