Documentos Principais
ENA769507998
Enamine
tert-butyl 3-amino-3-phenylazetidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.32
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-phenylazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-9-14(15,10-16)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10,15H2,1-3H3
chave InChI
ZIGCVNGIYACWBN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365945
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365945
  • Certificados de análise (COA)
    Precisa de uma amostra de COA?
    Este é um exemplo de Certificado de análise (COA) e pode não representar um lote recém-fabricado deste produto específico.