Documentos Principais
ENA769507934
Enamine
3-(1-aminoethyl)-7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-one dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.1
Número MDL:
Iupac Name
3-(1-aminoethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N5O.2ClH/c1-4(8)5-10-11-6-7(13)9-2-3-12(5)6;;/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,13);2*1H
chave InChI
HTUIQLHJHJTNTI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371774
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371774
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)