Documentos Principais
ENA769507920
Enamine
{6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.67
Número MDL:
Iupac Name
(6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-5-7-4-8(6-10-7)2-1-3-8;/h7H,1-6,9H2;1H
chave InChI
LMPGEWRKZFPYCB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371175
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371175
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)