Documentos Principais
ENA769507889
Enamine
rac-(3aR,7aR)-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3-dione hydrochloride
About This Item
Peso molecular:
190.63
Número MDL:
Iupac Name
(3aS,7aS)-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3(2H)-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.ClH/c10-6-4-1-2-8-3-5(4)7(11)9-6;/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10,11);1H/t4-,5+;/m0./s1
chave InChI
TXXYBPKPUWKNGW-UYXJWNHNSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370918
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370918
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)