Documentos Principais
ENA769506188
Enamine
3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.15
Número MDL:
pf
115-118
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)5-6-2-1-3-7(4-6)8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
chave InChI
GFYNRGCRLGAFLC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-363843
Melting Point
115-118
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-363843
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)