Documentos Principais
ENA769505638
Enamine
ethyl 2,2-diethoxy-3-oxopropanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2,2-diethoxy-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-4-12-8(11)9(7-10,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
MYVHTPMUCKHXOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364564
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364564
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)