Documentos Principais
ENA638598926
Enamine
ethyl 6-sulfohexanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
242.72
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 6-(chlorosulfonyl)hexanoate
Inchi Code
1S/C8H15ClO4S/c1-2-13-8(10)6-4-3-5-7-14(9,11)12/h2-7H2,1H3
chave InChI
OZUXFLPHSAOFDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345091
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345091
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)