Documentos Principais
ENA638598844
Enamine
2-cyclopentyl-2-ethoxyacetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-ethoxyacetic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-2-12-8(9(10)11)7-5-3-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
YDFIWJFDKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344860
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344860
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)