Documentos Principais
ENA638598761
Enamine
1-aminobutane-2,3-diol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
Número MDL:
Iupac Name
1-amino-2,3-butanediol
Inchi Code
1S/C4H11NO2/c1-3(6)4(7)2-5/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
chave InChI
BSLCSFCXSUCFQN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344624
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344624
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)