Documentos Principais
ENA638598522
Enamine
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.67
Número MDL:
Iupac Name
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-7-5-8(10-6-7)3-1-2-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
chave InChI
NFMCLOQOJNRARH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344725
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344725
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)