Documentos Principais
ENA638598041
Enamine
4-amino-1,1-dioxo-1lambda6-thiane-4-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
Iupac Name
4-aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxamide 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H12N2O3S/c7-5(9)6(8)1-3-12(10,11)4-2-6/h1-4,8H2,(H2,7,9)
chave InChI
BKVFRYFPVXSHJI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343582
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343582
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)