Documentos Principais
ENA638597848
Enamine
N-(1H-indol-7-yl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.2
Número MDL:
Iupac Name
N-(1H-indol-7-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-7(13)12-9-4-2-3-8-5-6-11-10(8)9/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
chave InChI
DCOHDTHCOCZQTO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342106
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342106
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)