Documentos Principais
ENA638597708
Enamine
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.04
Número MDL:
pf
82-85
Iupac Name
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c8-7-2-1-6(5-10-7)11-4-3-9/h1-2,5H,3-4H2
chave InChI
QGSIDJQTKZJJSV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484
Melting Point
82-85
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)