Documentos Principais
ENA638588771
Enamine
tert-butyl 3-(methoxymethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(methoxymethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(13)11(8-14-4)5-6-12-7-11/h12H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
PAQDGKKPXSZBDU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333004
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333004
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)