Documentos Principais
ENA638588769
Enamine
2-{4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]oxan-4-yl}acetaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.43
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C13H26O3Si/c1-12(2,3)17(4,5)16-13(6-9-14)7-10-15-11-8-13/h9H,6-8,10-11H2,1-5H3
chave InChI
DRXMOKNEPVPURM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332982
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332982