Documentos Principais
ENA638587989
Enamine
2-methyl-6-[(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)oxy]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
249.19
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-6-((1,1,1-trifluoropropan-2-yl)oxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H10F3NO3/c1-5-7(9(15)16)3-4-8(14-5)17-6(2)10(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,15,16)
chave InChI
NRKNWCQLLWUWGR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321503
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321503
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)