Documentos Principais
ENA638587954
Enamine
4-benzylpyrrolidin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
pf
95-96
Iupac Name
4-benzyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H13NO/c13-11-7-10(8-12-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,12,13)
chave InChI
OKESWHAZOJRHIT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332293
Melting Point
95-96
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332293
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)