Documentos Principais
ENA638587729
Enamine
3-bromo-6,6-dimethylpiperidine-2,4-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.07
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-6,6-dimethylpiperidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H10BrNO2/c1-7(2)3-4(10)5(8)6(11)9-7/h5H,3H2,1-2H3,(H,9,11)
chave InChI
TVMKZDGGNTUWEY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318308
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)