Documentos Principais
ENA638587725
Enamine
2-{2-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(2-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c1-5-3-10-4-6(2-7(11)12)9-8(10)13-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
DMFXCYUDQZPWFQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318299
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318299
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)