Documentos Principais
ENA638587706
Enamine
2-[4-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
[4-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-9-12-2-1-7-14(12)11-5-3-10(4-6-11)8-13(16)17/h1-7,9H,8H2,(H,16,17)
chave InChI
IGUXUVNKBKOREZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331671
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331671
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)