Documentos Principais
ENA638587500
Enamine
1-(isoquinolin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(isoquinolin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c15-12(16)13(6-7-13)11-10-4-2-1-3-9(10)5-8-14-11/h1-5,8H,6-7H2,(H,15,16)
chave InChI
XVMSJPPUFPMJSP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323039
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323039
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)