Documentos Principais
ENA638587275
Enamine
5-fluoropyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.01
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoropicolinoyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO.ClH/c7-6(10)5-2-1-4(8)3-9-5;/h1-3H;1H
chave InChI
XTJDTULTOPUVNL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331504
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331504
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)