Documentos Principais
ENA638586767
Enamine
(4-bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.02
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(4-bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c8-5-2-1-4(3-11)6(9)7(5)10/h1-2,11H,3H2
chave InChI
QUNPEOZOKHEQDK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314210
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314210
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)