Documentos Principais
ENA638586440
Enamine
methyl 2-cyclopentyl-2-oxoacetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
Iupac Name
methyl cyclopentyl(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-11-8(10)7(9)6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
YYKLVBZMJYNMNF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262511
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262511
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)