Documentos Principais
ENA638586285
Enamine
1-acetylpyrrolidine-2-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.17
Número MDL:
Iupac Name
1-acetyl-2-pyrrolidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-6(10)9-4-2-3-7(9)5-8/h7H,2-4H2,1H3
chave InChI
ZHUTVLURGLOKMO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199975
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199975
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)