Documentos Principais
ENA638586191
Enamine
6-methylpyridazine-3-sulfonyl fluoride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
87-88
Iupac Name
6-methylpyridazine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H5FN2O2S/c1-4-2-3-5(8-7-4)11(6,9)10/h2-3H,1H3
chave InChI
DIEFYOBNNNSHCA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170214
Melting Point
87-88
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170214
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)