Documentos Principais
ENA580354524
Enamine
(1S)-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.65
Número MDL:
Iupac Name
(S)-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Inchi Code
1S/C10H11ClO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6,10,12H,1-3H2/t10-/m0/s1
chave InChI
IPHXZGPPFVUBEW-JTQLQIEISA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322880
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322880
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)