Documentos Principais
ENA580354471
Enamine
oxolan-3-yl chloroformate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
150.56
Número MDL:
Iupac Name
tetrahydrofuran-3-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C5H7ClO3/c6-5(7)9-4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2
chave InChI
BULSKJQNVXVGHX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322657
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)