Documentos Principais
ENA580354464
Enamine
2-bromo-4-(3-fluorophenyl)thiophene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.13
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-(3-fluorophenyl)thiophene
Inchi Code
1S/C10H6BrFS/c11-10-5-8(6-13-10)7-2-1-3-9(12)4-7/h1-6H
chave InChI
UQQUGVCPXAJHPZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322576
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322576
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)