Documentos Principais
ENA580354234
Enamine
bis(2-bromoethyl)dimethylsilane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
274.07
Número MDL:
Iupac Name
bis(2-bromoethyl)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C6H14Br2Si/c1-9(2,5-3-7)6-4-8/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
ZTRQEQWTQBKCSX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320867
Pictogramas
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320867
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)