Documentos Principais
ENA580350033
Enamine
bis(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.24
Número MDL:
Iupac Name
bis(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N5/c1-13-5-3-11-8(13)7(10)9-12-4-6-14(9)2/h3-7H,10H2,1-2H3
chave InChI
CSHAWDNWYAETDR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314323
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314323
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)