Documentos Principais
ENA580350008
Enamine
1-tert-butyl 2-ethyl 5-hydroxy-1H-indole-1,2-dicarboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
305.33
Número MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl 2-ethyl 5-hydroxy-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H19NO5/c1-5-21-14(19)13-9-10-8-11(18)6-7-12(10)17(13)15(20)22-16(2,3)4/h6-9,18H,5H2,1-4H3
chave InChI
FKYRBBCAGIGTIO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316167
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316167
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)