Documentos Principais
ENA580349856
Enamine
4-hydrazinyl-2-methylpyridine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.62
Número MDL:
Iupac Name
4-hydrazinyl-2-methylpyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-5-4-6(9-7)2-3-8-5;/h2-4H,7H2,1H3,(H,8,9);1H
chave InChI
VHUNVXSPCRUSDM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314201
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314201
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)