Documentos Principais
ENA580349774
Enamine
1-phenylpentan-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-ethyl-3-phenylpropylamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9,12H2,1H3
chave InChI
NLSQENXHYZSNFE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314147
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314147
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)