Documentos Principais
ENA580348959
Enamine
tert-butyl N-{3-[(3-bromophenyl)amino]propyl}carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
329.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl (3-((3-bromophenyl)amino)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H21BrN2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-9-5-8-16-12-7-4-6-11(15)10-12/h4,6-7,10,16H,5,8-9H2,1-3H3,(H,17,18)
chave InChI
BEGXCOZYOILGDR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313116
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313116
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)