Documentos Principais
ENA580348858
Enamine
1-methanesulfonylazetidine-2-carbohydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)azetidine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H11N3O3S/c1-12(10,11)8-3-2-4(8)5(9)7-6/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,9)
chave InChI
CTHGKCQAQKAWDO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312189
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312189
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)