Documentos Principais
ENA580348377
Enamine
tert-butyl N-[1-(methylamino)propan-2-yl]carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.27
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-(methylamino)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H20N2O2/c1-7(6-10-5)11-8(12)13-9(2,3)4/h7,10H,6H2,1-5H3,(H,11,12)
chave InChI
LKEWKAVKGVXBTD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215274
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215274
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)