Documentos Principais
ENA580348223
Enamine
2-(3,3-dimethylazetidin-2-yl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-imidazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.29
Número MDL:
Iupac Name
2-(3,3-dimethylazetidin-2-yl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C11H19N3O/c1-11(2)8-13-9(11)10-12-4-5-14(10)6-7-15-3/h4-5,9,13H,6-8H2,1-3H3
chave InChI
NRLJUAQFYGGZQY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312102
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)