Documentos Principais
ENA517163131
Enamine
3-(chloromethyl)thiophene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
132.61
Número MDL:
Iupac Name
3-(chloromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H5ClS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H,3H2
chave InChI
KKWWFYAKOFXBEY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43582
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43582
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)