Documentos Principais
ENA517162692
Enamine
3-(3-bromophenyl)azetidin-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.09
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-bromophenyl)azetidin-3-ol
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-8-3-1-2-7(4-8)9(12)5-11-6-9/h1-4,11-12H,5-6H2
chave InChI
SUWQFRXKQNRNHH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311766
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311766
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)