Documentos Principais
ENA517162577
Enamine
4-methoxy-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.65
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxy-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-7(6(9)10)3-5(11-2)4-8-7;/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10);1H
chave InChI
DHFXCLXYCNQORB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313130
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313130
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)