Documentos Principais
ENA517162565
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)naphthalene-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
284.72
Número MDL:
pf
114-115
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-1-naphthoate
Inchi Code
1S/C12H9ClO4S/c1-17-12(14)10-6-2-5-9-8(10)4-3-7-11(9)18(13,15)16/h2-7H,1H3
chave InChI
CNFVMBKEYPEFQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312848
Melting Point
114-115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312848
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)