Documentos Principais
ENA517161624
Enamine
3-hydrazinylphenol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.6
Número MDL:
Iupac Name
3-hydrazinophenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c7-8-5-2-1-3-6(9)4-5;/h1-4,8-9H,7H2;1H
chave InChI
IHGLIXPEEQJSDC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306697
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306697
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)